missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zanamivir Amine, TRC

Artikelnummer. 30455679
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455679 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ1480055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zanamivir Amine
CAS 130525-62-1
Molekylær formel C11H18N2O7
Mængde 5 mg
Synonym 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O7/c1-4(15)13-8-5(12)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-14/h2,5-6,8-10,14,16-17H,3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 290.27
Formel vægt 290.1114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.