missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zaltoprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zaltoprofen |
| CAS | 74711-43-6 |
| Molekylær formel | C17 H14 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3S/c1-10(17(19)20)11-6-7-15-12(8-11)9-14(18)13-4-2-3-5-16(13)21-15/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)Cc2c1 |
| IUPAC navn | 2-(6-oxo-5H-benzo[b][1]benzothiepin-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.36 |
| Formel vægt | 298.0664 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?