Få mere at vide
Zaltidine, MedChemExpress
Beskrivelse
Zaltidine(CP-57361) is a H2-receptor antagonist, which has the antisecretory action.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zaltidine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 85604-00-8 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H10N6S |
| Synonym | CP-57361 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 7.69 mg/mL (34.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC(NC1=NC(C2=CN=C(C)N2)=CS1)=N |
| Vis mere |