Få mere at vide
Zaleplon, Mikromol™
Artikelnummer. 17991616
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17991616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17991616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1322.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Zaleplon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zaleplon
CAS 151319-34-5
Analyt- eller komponentnavne Zaleplon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zaleplon
InChI formel InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
SMIL CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 305.1277 g/mol