Få mere at vide
Zaleplon, Mikromol™
Beskrivelse
Zaleplon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zaleplon |
| CAS | 151319-34-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zaleplon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H15 N5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Zaleplon |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC navn | N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Vis mere |