Få mere at vide
Zaleplon, Lipomed
Artikelnummer. 30464005
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464005 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464005 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMZPL170610
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Zaleplon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zaleplon
CAS 151319-34-5
Analyt- eller komponentnavne Zaleplon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 N5 O
Synonym Zaleplon
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 305.1277 g/mol