missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zaleplon, Lipomed
Beskrivelse
Zaleplon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zaleplon |
| CAS | 151319-34-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zaleplon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H15 N5 O |
| Synonym | Zaleplon |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC navn | N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?