Få mere at vide
Zaleplon Formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zaleplon Formamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N5O/c1-2-20(11-22)14-5-3-4-12(8-14)15-6-7-18-16-13(9-17)10-19-21(15)16/h3-8,10-11H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 291.112 |