missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zaleplon Formamide, TRC

Artikelnummer. 30454467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454467 50 mg
30456276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ14501050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1227694-78-1
Molekylær formel C16H13N5O
Molekylvægt (g/mol) 291.31
Synonym N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethyl-formamide, Zaleplon Impurity
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylformamide
SMIL CCN(C=O)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zaleplon Formamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13N5O/c1-2-20(11-22)14-5-3-4-12(8-14)15-6-7-18-16-13(9-17)10-19-21(15)16/h3-8,10-11H,2H2,1H3
Formel vægt 291.112
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.