Få mere at vide
Zaleplon-d5 (N-ethyl-d5), CDN
Artikelnummer. 30323412
Skift visning
Mængde:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323412 0.05 g
30309698 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30323412 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND71450.05G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Zaleplon-D5
CAS 1001083-56-2
Molekylær formel C17 2H5 H10 N5 O
Mængde 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 310.36
Formel vægt 310,159 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.