Få mere at vide
Zaleplon, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30461658
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461658 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461658 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMZPL17061LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Zaleplon, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zaleplon
CAS 151319-34-5
Analyt- eller komponentnavne Zaleplon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 N5 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Zaleplon
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 305.1277 g/mol