Få mere at vide
MedChemExpress Zalcitabine
Artikelnummer. 16433337
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16433337 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16433337 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY1739250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 211.22 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.0%
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Synonym 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine