Få mere at vide
Zalcitabine, TRC
Artikelnummer. 30453068
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453068 1 g
30449288 25 mg
30451009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ1400001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7481-89-2
Molekylær formel C9 H13 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 211.22
Synonym Cytidine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxycytidine, D 2C, Dideoxycytidine, Hivid, NSC 606170, Ro 24-2027/000, Zalcitabine, ddC
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zalcitabine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formel vægt 211.0957