missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zafirlukast-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zafirlukast-d7 |
| CAS | 1217174-18-9 |
| Molekylær formel | C31H26D7N3O6S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [3-[[2-Methoxy-4-[[[(2-methylphenyl-d7)sulfonyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamic Acid Cyclopentyl Ester, ICI-2204219, Accolate, Vanticon |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33N3O6S/c1-20-8-4-7-11-29(20)41(37,38)33-30(35)22-13-12-21(28(17-22)39-3)16-23-19-34(2)27-15-14-24(18-26(23)27)32-31(36)40-25-9-5-6-10-25/h4,7-8,11-15,17-19,25H,5-6,9-10,16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,35)/i1D3,4D,7D,8D,11D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)NC(=O)c2ccc(Cc3cn(C)c4ccc(NC(=O)OC5CCCC5)cc34)c(OC)c2 |
| IUPAC navn | cyclopentyl N-[3-[[2-methoxy-4-[[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)phenyl]sulfonylcarbamoyl]phenyl]methyl]-1-methylindol-5-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 582.72 |
| Formel vægt | 582.2529 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?