Få mere at vide
LNI Swissgas ZA TOTAL C 1,5 HP
Shop alle LNI Swissgas produkter
Spænding:
100/115/220/230 V
Beskrivelse
- Nulluftgenerator 1,5 L/min HC/kuldioxid/fugtfjernelse med integreret kompressor.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100/115/220/230 V |
| Type | Zero Air Gas Generator |