Få mere at vide
LNI Swissgas ZA I alt 15000
Artikelnummer. 17831979 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17831979 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17831979 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.40.150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nulluftgenerator til fjernelse af HC/kuldioxid/fugt.
  • Nul luftgenerator 15.000 cc/min HC/kuldioxid/fugtfjernelse.
  • Har brug for en kilde til tør og oliefri luft.
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Zero Air Gas Generator