Få mere at vide
LNI Swissgas ZA RACK FID 4U 30
Artikelnummer. 17802249 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17802249 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17802249 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.27.300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69475.00 DKK
    60410.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 9064.79 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Nulluftgenerator RACK 2U til FID.
  • Nulluftgenerator RACK 2U til FID 30 L/min.
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Zero Air Gas Generator