missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Z433927330, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099689
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16477977

Brand: Medchem Express HY126074

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.

Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Z433927330
Fysisk form Solid
CAS 1005883-72-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N4O3
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 280 mg/mL (768.39 mM)
SMIL O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=C(N3N=CC=C3)C=C2)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 364.4
Formel vægt 364.4
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.