Få mere at vide
Z,Z-Dienestrol-d2, TRC
Artikelnummer. 30384505
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30384505 0.5 mg 0.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30384505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4418180.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z,Z)-Dienestrol D2 (hexadiene-2,5 D2)
CAS 1346606-45-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18H16D2O2
Mængde 0.5 mg
Synonym Z,Z-Dienestrol-d2, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d2, β-Dienestrol-d2, 4,4'-[(1Z,2Z)-1,2-Diethylidene-1,2-ethanediyl]bisphenol-d2
InChI formel InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3-,18-4-/i3D,4D
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(/C(C2=CC=C(C=C2)O)=C(C)/[2H])=C(C)\[2H]
IUPAC navn 4,4'-((2Z,4Z)-hexa-2,4-diene-3,4-diyl-2,5-d2)diphenol
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Formel vægt 268.14
Procent renhed >95