Få mere at vide
Z,Z-Dienestrol-d2, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (Z,Z)-Dienestrol D2 (hexadiene-2,5 D2) |
| CAS | 1346606-45-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H16D2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Z,Z-Dienestrol-d2, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d2, β-Dienestrol-d2, 4,4'-[(1Z,2Z)-1,2-Diethylidene-1,2-ethanediyl]bisphenol-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3-,18-4-/i3D,4D |
| SMIL | OC1=CC=C(C=C1)C(/C(C2=CC=C(C=C2)O)=C(C)/[2H])=C(C)\[2H] |
| IUPAC navn | 4,4'-((2Z,4Z)-hexa-2,4-diene-3,4-diyl-2,5-d2)diphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.35 |
| Show More |