Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Z-Val-Val-Nle Diazomethylketon
Beskrivelse
Z-Val-Val-Nle diazomethylketon bruges som en irreversibel cathepsin-hæmmer, der er 380 gange mere effektiv til at inaktivere cathepsin S end L. Det forkortes ofte som DMK. Peptidyldiazomethylketoner er specifikke inaktivatorer af thiolproteinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | Inaktiverer thiolproteinaser; en irreversibel cathepsin-hæmmer |
| CAS | 155026-49-6 |
| Molekylær formel | C25H37N5O5 |
| Formel vægt | 487,60 g/mol |
| Synonym | C-3890; Z-Val-Val-Nle-DMK |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |