Beskrivelse
- Molekylvægt: 467,5 Da
- Form: Solid
- Renhed: >90%
- Beskrivelse: Cellepermeabel, irreversibel pan-caspasehæmmer
- Opbevaring: Opbevar ved -20 °C
- Forsendelse: Ambient - Kan sendes med is
- Antal citater: 22
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C. |
| Form | Fast stof |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | Caspase |
| Mængde | 5 mg |
| Til brug med (applikation) | Caspase-hæmning |