Få mere at vide
Z-VAD(OMe)-FMK, MedChemExpress
Beskrivelse
Z-VAD(OMe)-FMK (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK) is a cell-permeable and irreversible pan-caspase inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK is an ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCHL1) inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK irreversibly modifies UCHL1 by targeting the active site of UCHL1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Z-VAD(OMe)-FMK |
| CAS | 187389-52-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H30FN3O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (213.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CF)[C@H](CC(OC)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.49 |
| Vis mere |