Få mere at vide
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketonhæmmer
Artikelnummer. 11424906 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
3 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424906 5 mg 5mg
11404906 1 mg 1mg
11414906 3 mg 3mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424906 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 03FK00905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11740.00 DKK
    11181.88 DKK / 5mg
    Spare 558.12 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Z-VAD(OMe)-FMK-hæmmeren syntetiseret ved hjælp af proprietær teknologi er cellepermeabel og binder irreversibelt til aktiverede Caspaser for at blokere apoptose.
Z-VAD(OMe)-FMK er en irreversibel og cellepermeabel bredspektret Caspase-hæmmer. Det har vist sig at hæmme Fas-medieret apoptose i Jurkat T-celler og apoptose i THP-celler induceret af forskellige stimuli (herunder cycloheximid, thapsigargin, etoposid og staurosporin).
Tekniske data
Farve Hvid
Indhold og opbevaring 4 °C
Mængde 5 mg
Produkttype Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketonhæmmer
Molekylvægt (g/mol) 467.487
Form Fast stof