Få mere at vide
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketonhæmmer
Artikelnummer. 11404906 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
3 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404906 1 mg 1mg
11414906 3 mg 3mg
11424906 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404906 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 03FK00901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 DKK
    3009.00 DKK / 1mg
    Spare 151.00 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Z-VAD(OMe)-FMK-hæmmeren syntetiseret ved hjælp af proprietær teknologi er cellepermeabel og binder irreversibelt til aktiverede Caspaser for at blokere apoptose.
Z-VAD(OMe)-FMK er en irreversibel og cellepermeabel bredspektret Caspase-hæmmer. Det har vist sig at hæmme Fas-medieret apoptose i Jurkat T-celler og apoptose i THP-celler induceret af forskellige stimuli (herunder cycloheximid, thapsigargin, etoposid og staurosporin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Indhold og opbevaring 4 °C
Mængde 1 mg
Produkttype Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketonhæmmer
Molekylvægt (g/mol) 467.487
Form Fast stof