Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Z-VAD-FMK
Beskrivelse
Z-VAD-FMK is a cell-permeable, irreversible pan-caspase inhibitor. Inhibits caspase processing and apoptosis induction in tumor cells in vitro (IC50 = 0.0015 - 5.8 mM). Active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >99% |
| CAS | 634911-81-9 |
| Oversigt | Z-VAD-FMK |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.49 |
| Produkttype | Z-VAD-FMK |
| Mængde | 1 mg |
| Sekvens | Z-Val-Ala-Asp(OMe)-fluoromethylketone |
For Research Use Only