missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Z-VAD-FMK, TRC

Artikelnummer. 30454432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454432 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ35987010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Z-VAD-FMK
CAS 187389-52-2
Molekylær formel C22 H30 F N3 O7
Mængde 10 mg
Synonym 13: PN: WO2005039629 PAGE: 18 claimed protein, 3: PN: WO0158526 SEQID: 3 claimed sequence, 3: PN: WO2011028611 SEQID: 3 unclaimed protein, Z-VAD(OMe)-FMK, Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N-[(1S)-3-fluoro-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-oxopropyl]-L-alaninamide, (5S,8S,11S)-Methyl 11-(2-Fluoroacetyl)-5-isopropyl-8-methyl-3,6,9-trioxo-1-phenyl-2-oxa-4,7,10-triazatridecan-13-oate
InChI formel InChI=1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
SMIL NCCC[N+](C)(C)CCC[n+]1ccc(C)cc1
Molekylvægt (g/mol) 467.49
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.