missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Triprolidine Oxalate Salt, TRC

Artikelnummer. 30455040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455040 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT81400710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-Triprolidine Oxalate Salt
CAS 14343-87-4
Molekylær formel C19H22N2 . C2H2O4
Mængde 10 mg
Synonym 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Oxalate Salt, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Oxalate Salt
InChI formel InChI=1S/C19H22N2.C2H2O4/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/b18-11-;
SMIL Cc1ccc(cc1)\C(=C\CN2CCCC2)\c3ccccn3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[(Z)-1-(4-methylphenyl)-3-pyrrolidin-1-ylprop-1-enyl]pyridine;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 368.4
Formel vægt 368.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.