missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Triprolidine Oxalate Salt, TRC

Artikelnummer. 30455134
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455134 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8140075MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-Triprolidine Oxalate Salt
CAS 14343-87-4
Molekylær formel C19H22N2 . C2H2O4
Mængde 5 mg
Synonym 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Oxalate Salt, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Oxalate Salt
InChI formel InChI=1S/C19H22N2.C2H2O4/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/b18-11-;
SMIL Cc1ccc(cc1)\C(=C\CN2CCCC2)\c3ccccn3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[(Z)-1-(4-methylphenyl)-3-pyrrolidin-1-ylprop-1-enyl]pyridine;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 368.4
Formel vægt 368.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.