Få mere at vide
(Z)-Triprolidin Dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Triprolidine Dihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-Triprolidine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19H22N2 • 2(HCl) |
| Synonym | 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;2*1H/b18-11-;; |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC1=CC=C(/C(C2=NC=CC=C2)=C/CN3CCCC3)C=C1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | (Z)-2-(3-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl)pyridindihydrochlorid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vis mere |