Få mere at vide
(Z)-Tetrahydro-2-(13-octadecenyloxy)-2H-pyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Tetrahydro-2-(13-octadecenyloxy)-2H-pyran |
| CAS | 130253-49-5 |
| Molekylær formel | C23H44O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (Z)-2-(Octadec-13-en-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| InChI formel | InChI=1S/C23H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-24-23-20-17-19-22-25-23/h5-6,23H,2-4,7-22H2,1H3/b6-5- |
| SMIL | CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 2-[(Z)-octadec-13-enoxy]oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.59 |
| Formel vægt | 352.3341 |