missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-Tetradec-5-enyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Tetradec-5-enyl Bromide |
| CAS | 656242-17-0 |
| Molekylær formel | C14H27Br |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (5Z)-1-Bromo-5-tetradecene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h9-10H,2-8,11-14H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCBr |
| IUPAC navn | (Z)-1-bromotetradec-5-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.27 |
| Formel vægt | 274.1296 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?