missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Sulindac Sulfone, TRC

Artikelnummer. 30413334
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413334 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69922525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulindac Sulfone
CAS 59973-80-7
Molekylær formel C20 H17 F O4 S
Mængde 25 mg
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, 1H-Indene-3-acetic acid','5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-','(Z)-, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, Aptosyn, Exisulind, FGN 1, Prevatec, Sulindac sulfone, cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-methylsulfonylbenzylidenyl]indene-3-acetic acid
InChI formel InChI=1S/C20H17FO4S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)26(2,24)25)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
SMIL CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfonylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 372.41
Formel vægt 372.0832
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.