Få mere at vide
(Z)-Sulindac Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac Sulfone |
| CAS | 59973-80-7 |
| Molekylær formel | C20 H17 F O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, 1H-Indene-3-acetic acid','5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-','(Z)-, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, Aptosyn, Exisulind, FGN 1, Prevatec, Sulindac sulfone, cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-methylsulfonylbenzylidenyl]indene-3-acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17FO4S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)26(2,24)25)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9- |
| SMIL | CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfonylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.41 |
| Formel vægt | 372.0832 |