Få mere at vide
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365465
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11365465
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19652.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 221006-76-4
Molekylær formel C26H34B2O4
Molekylvægt (g/mol) 432.174
MDL nummer MFCD02683500
InChI nøgle YFLBNMYBKXYNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,2-diphenyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4377508
IUPAC navn 2-[1,2-diphenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester
Smeltepunkt 176°C to 179°C
Mængde 5 g
Beilstein 9081275
Formel vægt 432.18
Procent renhed 98%