Få mere at vide
(Z)-rac-Luliconazole, TRC
Artikelnummer. 30474189
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30474189 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30474189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47378010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-rac-Luliconazole
CAS 101529-76-4
Molekylær formel C14H9Cl2N3S2
Mængde 10 mg
Synonym (Z)-alpha-[4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12-
SMIL Clc1ccc(C2CS\C(=C(/C#N)\n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1
IUPAC navn (2Z)-2-[4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden]-2-imidazol-1-ylacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 354.28
Formel vægt 352.9615