missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-rac-Luliconazole, TRC

Artikelnummer. 30482131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Mængde
30482131 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30482131 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCL473780100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemisk navn eller materiale (Z)-rac-Luliconazole
CAS 101529-76-4
Molekylær formel C14H9Cl2N3S2
Mængde 100 mg
Synonym (Z)-alpha-[4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12-
SMIL Clc1ccc(C2CS\C(=C(/C#N)\n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1
IUPAC navn (2Z)-2-[4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden]-2-imidazol-1-ylacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 354.28
Formel vægt 352.9615
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.