Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (Z)-Pugnac
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18003962
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18003962 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18003962 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3384/10
O-GlcNAcase and β-hexosaminidase inhibitor
O-GlcNAc-β-N-acetylglucosaminidase (O-GlcNAcase) and β-hexosaminidase inhibitor (Ki values are 46 and 36 nM respectively) that increases O-GlcNAc levels ∽ 2-fold in HT29 cells. Z-linked isomer is more potent than the E isomer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Pugnac
CAS 132489-69-1
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H19N3O7
Formel vægt 353.33
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 353.33