Få mere at vide
[(Z)-Prop-1-enyl]fosfonsyre (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30455521
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455521 1 g
30450621 5 g
30451824 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455521 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ1927001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25383-06-6
Molekylær formel C3H7O3P
Molekylvægt (g/mol) 122.06
Synonym Phosphonic acid, P-(1Z)-1-propen-1-yl- (ACI), P-(1Z)-1-Propen-1-ylphosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (1Z)-1-propenyl- (9CI), Phosphonic acid, 1-propenyl-, (Z)- (ZCI), Phosphonic acid, propenyl-, (Z)- (8CI), (cis-1-Propenyl)phosphonic acid, [(Z)-1-Propenyl]phosphonic acid, cis-Propenylphosphonic acid
IUPAC navn [(Z)-prop-1-enyl]fosfonsyre
SMIL C\C=C/P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(Z)-Prop-1-enyl]phosphonic Acid (Technical Grade)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2-
Formel vægt 122.0133