missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[(Z)-Prop-1-enyl]fosfonsyre (teknisk kvalitet), TRC

Artikelnummer. 30450621
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450621 5 g
30455521 1 g
30451824 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450621 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCZ1927005G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25383-06-6
Molekylær formel C3H7O3P
Molekylvægt (g/mol) 122.06
Synonym Phosphonic acid, P-(1Z)-1-propen-1-yl- (ACI), P-(1Z)-1-Propen-1-ylphosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (1Z)-1-propenyl- (9CI), Phosphonic acid, 1-propenyl-, (Z)- (ZCI), Phosphonic acid, propenyl-, (Z)- (8CI), (cis-1-Propenyl)phosphonic acid, [(Z)-1-Propenyl]phosphonic acid, cis-Propenylphosphonic acid
IUPAC navn [(Z)-prop-1-enyl]fosfonsyre
SMIL C\C=C/P(=O)(O)O

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale [(Z)-Prop-1-enyl]phosphonic Acid (Technical Grade)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2-
Formel vægt 122.0133
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.