missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Z-Pro-Leu-Gly-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Z-Pro-Leu-Gly-OH |
| CAS | 7801-38-9 |
| Molekylær formel | C21 H29 N3 O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O6/c1-14(2)11-16(19(27)22-12-18(25)26)23-20(28)17-9-6-10-24(17)21(29)30-13-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-17H,6,9-13H2,1-2H3,(H,22,27)(H,23,28)(H,25,26)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[(2S)-4-methyl-2-[[(2S)-1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]pentanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.471 |
| Formel vægt | 419.206 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?