Få mere at vide
Z-PHE-ONP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Z-PHE-ONP |
| CAS | 2578-84-9 |
| Molekylær formel | C23H20N2O6 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N2O6/c26-22(31-20-13-11-19(12-14-20)25(28)29)21(15-17-7-3-1-4-8-17)24-23(27)30-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,21H,15-16H2,(H,24,27)/t21-/m0/s1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3)cc1 |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) (2S)-3-phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.41 |
| Formel vægt | 420.1321 |