Få mere at vide
(Z)-Pentatriacont-9-en-18-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Pentatriacont-9-en-18-one |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H68O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-34H2,1-2H3/b19-17- |
| Formel vægt | 504.527 |