Få mere at vide
Fisherbrand™ Z mønster reagensrørstativ i aluminium
Artikelnummer. 11512672 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Stillinger:
5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger unitSize
11512672 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11512672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.90 DKK
    70.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.82 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstår rust og forhindrer væltning, disse Z-formede reagensglasstativer i aluminium er ideelle til at holde dine sarte reagensglas i et laboratorie- eller forskningsmiljø.
  • Z-formede reagensglasstativer i aluminium modstår rust
  • Tung, lav konstruktion forhindrer væltning
  • Positioner: 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Tekniske data
Materiale Aluminium
Stillinger 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Stabelbar Ja
Antal stativer 3
Mængde 1 stk.
Produkttype Reagensrørstativ
Højde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 114 mm