Learn More
(Z)-Octa-1,5-dien-3-one (~0.1% Hydroquinone), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Octa-1,5-dien-3-one |
| CAS | 65767-22-8 |
| Molekylær formel | C8H12O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Z)-1,5-Octadien-3-one, cis-1,5-Octadien-3-one, (5Z)-1,5-Octadien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4-6H,2-3,7H2,1H3/b6-5- |
| SMIL | C=CC(C/C=C\CC)=O |
| IUPAC navn | (5Z)-octa-1,5-dien-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.18 |
| Formel vægt | 124.0888 |