Få mere at vide
(Z)-Nonacos-20-en-12-one, TRC
Artikelnummer. 30483354
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483354 50 mg
30474017 5 mg
30472728 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64977050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027944-51-9
Molekylær formel C29H56O
Molekylvægt (g/mol) 420.75
IUPAC navn (Z)-nonacos-20-en-12-one
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Nonacos-20-en-12-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C29H56O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h15-16H,3-14,17-28H2,1-2H3/b16-15-
Formel vægt 420.4331