Få mere at vide
(Z)-Mycophenolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Mycophenolic Acid |
| CAS | 483-60-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H20O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (4Z)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+ |
| SMIL | CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.34 |
| Procent renhed | >95 |