Få mere at vide
(Z)-Mirin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483907
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483907 50 mg -
16481296 200 mg 200mg
16470448 5 mg -
16447766 100 mg -
16417988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19959
MedChemExpress Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.
Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Mirin
CAS 1198097-97-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8N2O2S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (140.75 mM)
SMIL O=C1N=C(N)S/C1=C\C2=CC=C(O)C=C2.[(Z)]
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Formel vægt 220.25
Procent renhed 97.45%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death