missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-Methyl 5-Chloro-1-hydrazono-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Methyl 5-Chloro-1-hydrazono-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 144172-26-9 |
| Molekylær formel | C11H11ClN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O3/c1-17-10(15)11(16)5-6-4-7(12)2-3-8(6)9(11)14-13/h2-4,16H,5,13H2,1H3/b14-9- |
| SMIL | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2/C/1=N/N |
| IUPAC navn | methyl (3Z)-6-chloro-3-hydrazinylidene-2-hydroxy-1H-indene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.67 |
| Formel vægt | 254.0458 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?