Få mere at vide
(Z)-Methyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-carbamoyl-2,6-dimethylphenyl)acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Methyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-carbamoyl-2,6-dimethylphenyl)acrylate |
| CAS | 864825-84-3 |
| Molekylær formel | C18H24N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2Z)-3-[4-(Aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl Ester 2-Propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O5/c1-10-7-12(15(19)21)8-11(2)13(10)9-14(16(22)24-6)20-17(23)25-18(3,4)5/h7-9H,1-6H3,(H2,19,21)(H,20,23)/b14-9- |
| SMIL | COC(=O)\C(=C\c1c(C)cc(cc1C)C(=O)N)\NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl (Z)-3-(4-carbamoyl-2,6-dimethylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.39 |
| Formel vægt | 348.1685 |