missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, TRC

Artikelnummer. 30465947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465947 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3035805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate
CAS 119128-13-1
Molekylær formel C12H11NO5
Mængde 5 g
Synonym (Z)-2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, (2Z)-2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H11NO5/c1-8(14)11(12(15)18-2)7-9-4-3-5-10(6-9)13(16)17/h3-7H,1-2H3
SMIL COC(=O)\C(=C/c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 249.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.